Tisk…
Ammonia solution 10% (w/w) in water, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Vodný roztok amonia, Hydroxid amonný, Amoniak
458680025 458680010
ACRO458680025EA 1570 CZK
ACRO458680025 ACRO458680010
Ammonia solution 10% (w/w) in water, extra pure
Hydroxid amonný
Vzorec: NH₃
MW: 35.05 g/mol
Hustota: 0.9 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066650
CAS číslo: 1336-21-6
UN: 2672
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Strength 9.5 to 10.5 %