Econazole 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(2-((4-Chlorobenzyl)oxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl)-1H-imidazole, 1-[2,4-Dichloro-beta-[(p-chlorobenzyl)oxy]phenethyl]imidazole
458630050
458630250
ACRO458630050EA
1860
CZK
ACRO458630050
ACRO458630250
Econazole 99%
Econazole
Vzorec:
C₁₈H₁₅Cl₃N₂O MW: 381.69 g/mol Bod tání: 91…94 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00800993 CAS číslo: 27220-47-9 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white powder Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 88 to 92 °C |
Loss on drying | ≤0.5 % (1 g, 60 °C, 4 h) |
HPLC | ≥98.5 % |