Millon's reagent detection of Tyrosine
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
458541000
458545000
ACRO458541000EA
1930
CZK
ACRO458541000
ACRO458545000
Millon's reagent detection of Tyrosine
Millon's reagent
Hustota:
1.4 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00147623 CAS číslo: 10045-94-0 UN: 2922 ADR: 8 II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Solution |
Density | 1.2 to 1.5 kg/l |
Sensitivity | passes test |