Tisk…
Lithium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ethyl etherate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
458530010 458531000
ACRO458530010EA 9310 CZK
ACRO458530010 ACRO458531000
Lithium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ethyl etherate
Lithium tetrakis(pentafluorophenyl)borate ethyl etherate
Vzorec: C₂₄BF₂₀Li·2.5C₄H₁₀O
MW: 871.28 g/mol
Bod tání: 117…122 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 371162-53-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Powder or crystals
Melting point 117 to 122°C
NMR (19F-NMR) ≥96.0 %