Tisk…
2'-Deoxycytidine hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
458510010 458510050 458510250
ACRO458510010EA 1600 CZK
ACRO458510010 ACRO458510050 ACRO458510250
2'-Deoxycytidine hydrochloride 98%
2'-Deoxycytidine hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₄ClN₃O₄
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00012840
CAS číslo: 3992-42-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 %
HPLC ≥97.5 %