Tisk…
4-Amino-3-fluorophenol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
458310010 458310050
ACRO458310010EA 2910 CZK
ACRO458310010 ACRO458310050
4-Amino-3-fluorophenol 98%
4-Amino-3-fluorophenol
Vzorec: C₆H₆FNO
Bod tání: 137…139 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00077452
CAS číslo: 399-95-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 141 °C
GC ≥97.5 %