Tisk…
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-3,4,5-trimethoxybenzene
458130250 458130050 458131000
ACRO458130250EA 4310 CZK
ACRO458130250 ACRO458130050 ACRO458131000
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene 97%
5-Bromo-1,2,3-trimethoxybenzene
Vzorec: C₉H₁₁BrO₃
MW: 247,09 g/mol
Bod tání: 78…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017169
CAS číslo: 2675-79-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 83 °C
GC ≥96.0 %