Tisk…
Donepezil hydrochloride
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(1-Benzyl-4-piperidylmethyl)-5,6-dimethoxy-1-indanone Hydrochloride, 2-((1-Benzylpiperidin-4-yl)methyl)-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one hydrochloride
458050010 458050050
ACRO458050010EA 2290 CZK
ACRO458050010 ACRO458050050
Donepezil hydrochloride
Donepezil hydrochloride
Vzorec: C₂₄H₂₉NO₃
Bod tání: 211…212 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00881312
CAS číslo: 120011-70-3
UN: 2811
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 223 to 233 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %