Tisk…
Finasteride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-tert-Butyl-3-oxo-4-aza-5alpha-androst-1-en-17beta-carboxamide
458000010 458000050
ACRO458000010EA 5700 CZK
ACRO458000010 ACRO458000050
Finasteride 98%
Finasteride
Vzorec: C₂₃H₃₆N₂O₂
Bod tání: 252…254 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00869737
CAS číslo: 98319-26-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %