Tisk…
Aripiprazole
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
457990010 457990050
ACRO457990010EA 2380 CZK
ACRO457990010 ACRO457990050
Aripiprazole
Aripiprazole
Vzorec: C₂₃H₂₇Cl₂N₃O₂
Bod tání: 149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00892072
CAS číslo: 129722-12-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 149 °C
Loss on drying ≤0.3 % (105 °C, 3 h)
HPLC ≥97.5 %