Tisk…
Coenzyme Q10 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
457950010 457950050 457950250
ACRO457950010EA 1930 CZK
ACRO457950010 ACRO457950050 ACRO457950250
Coenzyme Q10 98%
Coenzyme Q10
Vzorec: C₅₉H₉₀O₄
Bod tání: 49 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00042919
CAS číslo: 303-98-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥162 (275 nm, EtOH)