Tisk…
EDTA magnesium dipotassium salt 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Ethylendiamintetraacetic acid magnesium dipotassium salt
457941000 457945000
ACRO457941000EA 1770 CZK
ACRO457941000 ACRO457945000
EDTA magnesium dipotassium salt 97%
EDTA magnesium dipotassium salt
Vzorec: C₁₀H₁₂K₂MgN₂O₈
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00054450
CAS číslo: 15708-48-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 96.0 to 104.0 %
Loss on drying 6.5 % to 10.5 %
pH 6.0 to 8.0 (5 % in water)