Tisk…
jod, meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
457760010 457760500 457762500
ACRO457760010EA 8130 CZK
ACRO457760010 ACRO457760500 ACRO457762500
jod, meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP
jod
Vzorec: I₂
Bod varu: 185 °C (760 mmHg)
Bod tání: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011355
CAS číslo: 7553-56-2
UN: 3495
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Greyish-violet Brittle plates or crystals with metallic sheen
Titration Iodometric 99.8 to 100.5 %
Non-volatile matter ≤0.05 %
Chloride and Bromide ≤250 ppm