Tisk…
Diethyl(3-pyridyl)borane 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Diethylboryl)pyridine
457750250 457750050
ACRO457750250EA 6510 CZK
ACRO457750250 ACRO457750050
Diethyl(3-pyridyl)borane 97%
Diethyl(3-pyridyl)borane
Vzorec: C₉H₁₄BN
MW: 147,03 g/mol
Bod tání: 149…151 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012348
CAS číslo: 89878-14-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 170 °C
HPLC ≥96.0 %