Tisk…
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,2'-Bis(trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, 4,4'-Diamino-2,2'-bis(trifluoromethyl)biphenyl
457570050 457570250
ACRO457570050EA 5080 CZK
ACRO457570050 ACRO457570250
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine
Vzorec: C₁₄H₁₀F₆N₂
MW: 320,24 g/mol
Bod tání: 183…184 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00190155
CAS číslo: 341-58-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 186 °C
HPLC ≥96.0 %