Tisk…

4-Azaphthalide 98%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)nicotinic acid gamma-lactone, Furo[3,4-b]pyridin-5(7H)-one

458450010 458450050 458450250
ACRO458450010EA 3410 CZK
ACRO458450010 ACRO458450050 ACRO458450250
4-Azaphthalide 98%
4-Azaphthalide
Vzorec: C₇H₅NO₂
MW: 135,12 g/mol
Bod tání: 143…144 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01860224
CAS číslo: 5657-51-2

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to light brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 146 °C
HPLC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR