Tisk…
2-Methylpyrrolidine hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
458070010 458070050
ACRO458070010EA 2610 CZK
ACRO458070010 ACRO458070050
2-Methylpyrrolidine hydrochloride 97%
2-Methylpyrrolidine hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₁N
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08274961
CAS číslo: 54677-53-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 77 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %