Tisk…
4-Nitro-o-toluic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
457810050 457810250 457811000
ACRO457810050EA 2130 CZK
ACRO457810050 ACRO457810250 ACRO457811000
4-Nitro-o-toluic acid 98%
4-Nitro-o-toluic acid
Vzorec: C₈H₇NO₄
Bod tání: 151…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00210697
CAS číslo: 1975-51-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %