Tisk…
2,3-Diaminobenzoic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
457490010 457490050
ACRO457490010EA 1710 CZK
ACRO457490010 ACRO457490050
2,3-Diaminobenzoic acid 95%
2,3-Diaminobenzoic acid
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00137818
CAS číslo: 603-81-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to dark brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %