Tisk…
5-Methylcaproic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
457410050 457410250 457411000
ACRO457410050EA 1090 CZK
ACRO457410050 ACRO457410250 ACRO457411000
5-Methylcaproic acid 98%
5-Methylcaproic acid
Vzorec: C₇H₁₄O₂
Bod varu: 121 °C (30 mmHg)
Hustota: 0,905 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036494
CAS číslo: 628-46-6
UN: 3265
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %