Tisk…
6-Heptynoic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
457390010 457390050 457390250
ACRO457390010EA 1450 CZK
ACRO457390010 ACRO457390050 ACRO457390250
6-Heptynoic acid 95%
6-Heptynoic acid
Vzorec: C₇H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00239430
CAS číslo: 30964-00-2
UN: 3265
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %