Decyl decanoate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
457110250
457115000
ACRO457110250EA
1380
CZK
ACRO457110250
ACRO457115000
Decyl decanoate 98%
Decyl decanoate
Vzorec:
C₂₀H₄₀O₂ Bod varu: 174 °C (2 mmHg) Hustota: 0,859 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00059280 CAS číslo: 1654-86-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4410 to 1.4430 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |