Tisk…
Inulin (from chicory root)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
457100250 457101000 457105000
ACRO457100250EA 3870 CZK
ACRO457100250 ACRO457101000 ACRO457105000
Inulin (from chicory root)
Inulin
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00131407
CAS číslo: 9005-80-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (2 g, 105°C, 2 hrs)
Free fructose, glucose,sucrose ≤5 %