Tisk…
Azomethine H monosodium salt monohydrate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Hydroxy-5-(2-hydroxybenzylideneamino)naphthalene-2,7-disulphonic acid monosodium salt
457090050 457090250
ACRO457090050EA 1610 CZK
ACRO457090050 ACRO457090250
Azomethine H monosodium salt monohydrate 95%
Azomethine H monosodium salt monohydrate
Vzorec: C₁₇H₁₂NNaO₈S₂·H₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149588
CAS číslo: 304655-82-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 %
Titration with NaOH ≥94 %
Sodium (Na) 4.5 to 5.5 %