2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylene 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
457010010
457010050
ACRO457010010EA
3360
CZK
ACRO457010010
ACRO457010050
2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylene 95%
2,3,6,7,10,11-Hexahydroxytriphenylene
Vzorec:
C₁₈H₁₂O₆ Bod tání: 138 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01321170 CAS číslo: 4877-80-9 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Grey to purple-grey Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...