Tisk…
Gemcitabine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
456890010 456890050
ACRO456890010EA 3620 CZK
ACRO456890010 ACRO456890050
Gemcitabine 98%
Gemcitabine
Vzorec: C₉H₁₁F₂N₃O₄
Bod tání: 292 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00869720
CAS číslo: 95058-81-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %