Kyselina octová ledová 80% ≥80% (v/v)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
456860050
456860250
ACRO456860050EA
1860
CZK
ACRO456860050
ACRO456860250
Kyselina octová ledová 80% ≥80% (v/v)
Kyselina octová
Vzorec:
H₃CCOOH Bod vzplanutí: >60 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00036152 CAS číslo: 64-19-7 UN: 2790 ADR: 8,II |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Solution |
Density | 1.067 to 1.071 kg/l |
Titration with NaOH | 79.0 to 81.0 % v/v |