Tisk…
Kyselina octová 25% in water
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
456850050 456850250
ACRO456850050EA 1690 CZK
ACRO456850050 ACRO456850250
Kyselina octová 25% in water
Kyselina octová
Vzorec: H₃CCOOH
Bod varu: 103 °C (760 mmHg)
Bod tání: –17 °C
Hustota: 1,04 g/cm³
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036152
CAS číslo: 64-19-7
UN: 2790
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Titration with NaOH 24.0 to 26.0 %