(R)-3-Methylmorpholine hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
456780010
456780050
ACRO456780010EA
1770
CZK
ACRO456780010
ACRO456780050
(R)-3-Methylmorpholine hydrochloride 97%
(R)-3-Methylmorpholine hydrochloride
Vzorec:
C₅H₁₂ClNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18382515 CAS číslo: 953780-78-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to yellow to light brown Powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥96.0 to ≤104.0 % |
Specific optical rotation | +1° to +3° (20°C, 589 nm) c=1 in H2O |