Tisk…
Lopinavir 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Koletra, N-((2S,4S,5S)-5-(2-(2,6-Dimethylphenoxy)acetamido)-4-hydroxy-1,6-diphenylhexan-2-yl)-3-methyl-2-(2-oxotetrahydropyrimidin-1(2H)-yl)butanamide, ABT-378, Aluviran, A-157378.0, (S)-N-((2R,4S,5S)-5-(2-(2,6-Dimethylphenoxy)acetamido)-4-hydroxy-1,6-diphenylhexn-2-yl)-3-methyl-2-(2-oxotetrahydropyrimidin-1(2H)-yl)butanamide
456750010 456750050
ACRO456750010EA 5080 CZK
ACRO456750010 ACRO456750050
Lopinavir 98%
Lopinavir
Vzorec: C₃₇H₄₈N₄O₅
MW: 628.82 g/mol
Bod tání: 124…127 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD22628840
CAS číslo: 192725-17-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤4 %
HPLC ≥97.5 %
Residue after ignition ≤0.2 %
Specific optical rotation (On anhydrous substance)