Tisk…
5-Bromo-1H-indazole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
456740050 456740250
ACRO456740050EA 2910 CZK
ACRO456740050 ACRO456740250
5-Bromo-1H-indazole 97%
5-Bromo-1H-indazole
Vzorec: C₇H₅BrN₂
Bod tání: 123…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00839493
CAS číslo: 53857-57-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 132 °C
Water ≤1.5 %
GC ≥96.0 %