Tisk…
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Methyl-1H-pyrazol-3-amine, 3-Amino-1-methylpyrazole, 1-Methyl-1H-pyrazol-3-ylamine, 3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
456730050 456730250
ACRO456730050EA 1420 CZK
ACRO456730050 ACRO456730250
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 97%
3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₇N₃
MW: 97,12 g/mol
Bod varu: 93…94 °C (,5 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00466340
CAS číslo: 1904-31-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to green to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
Water ≤1.5 %
GC ≥96.0 %