Tisk…
2-Chlorothiazole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
457260010 457260050 457260250
ACRO457260010EA 1180 CZK
ACRO457260010 ACRO457260050 ACRO457260250
2-Chlorothiazole 97%
2-Chlorothiazole
Vzorec: C₃H₂ClNS
MW: 119.57
Bod varu: 145…146 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.378 g/cm³
Bod vzplanutí: 54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00210701
CAS číslo: 3034-52-4
UN: 1993
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %