Copper(II) pyrithione
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Copper Omadine, Bis(1-Hydroxy-1H-pyridine-2-thionato-O,S)copper, Bis(2-pyridinethiol 1-oxide)copper
457210010
457210050
ACRO457210010EA
3210
CZK
ACRO457210010
ACRO457210050
Copper(II) pyrithione
Copper(II) pyrithione
Vzorec:
C₁₀H₈CuN₂O₂S₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02660770 CAS číslo: 14915-37-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Green Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |