Kyselina octová 50% in water
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
456870050
456870250
ACRO456870050EA
1990
CZK
ACRO456870050
ACRO456870250
Kyselina octová 50% in water
Kyselina octová
Vzorec:
H₃CCOOH Bod vzplanutí: >60 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00036152 CAS číslo: 64-19-7 UN: 2790 ADR: 8,II |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration with NaOH | 49.0 to 51.0 % |