2-(Isocyanatomethyl)furan 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Furfuryl isocyanate
456490010
456490050
ACRO456490010EA
2160
CZK
ACRO456490010
ACRO456490050
2-(Isocyanatomethyl)furan 97%
2-(Isocyanatomethyl)furan
Vzorec:
C₆H₅NO₂ MW: 123.11 g/mol Bod tání: 157…158 °C Hustota: 1.148 g/cm³ Bod vzplanutí: 54.5 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03180268 CAS číslo: 71189-15-6 UN: 1993 ADR: 3 III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4750 to 1.4770 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |