Tisk…
Salbutamol sulphate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Bronchospray, Proventil-HFA, Salbutamol hemisulphate, Albuterol hemissulphate, 2-(tert-Butylamino)-1-(4-hydroxy-3-hydroxymethylphenyl)ethanol sulphate, Albutarol sulphate, 5-[2-(tert-Butylamino)-1-hydroxyethyl]-2-hydroxybenzyl Alcohol sulphate
456460010 456460050
ACRO456460010EA 3040 CZK
ACRO456460010 ACRO456460050
Salbutamol sulphate 98%
Salbutamol sulphate
Vzorec: (C₁₃H₂₁NO₃)₂·H₂SO₄
Bod tání: 180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00055200
CAS číslo: 51022-70-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %