1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octanebis(sulphur dioxide)adduct 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
456350010
456350050
ACRO456350010EA
1690
CZK
ACRO456350010
ACRO456350050
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octanebis(sulphur dioxide)adduct 97%
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octanebis(sulphur dioxide)adduct
Vzorec:
C₆H₁₂N₂O₄S₂ Bod tání: 168…172 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD22377802 CAS číslo: 119752-83-9 UN: 1325 ADR: 4.1,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 168 to 172 °C |
Assay | ≥96.0 % |