Tisk…
Cypermethrin 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
456310050 456310250 456311000
ACRO456310050EA 4930 CZK
ACRO456310050 ACRO456310250 ACRO456311000
Cypermethrin 98%
Cypermethrin
Vzorec: C₂₂H₁₉Cl₂NO₃
Hustota: 1,12 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00055328
CAS číslo: 52315-07-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 % (Mixture of isomers)