Tisk…
1-(2-Chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
456290010 456290050 456290250
ACRO456290010EA 1030 CZK
ACRO456290010 ACRO456290050 ACRO456290250
1-(2-Chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea 98%
1-(2-Chloro-4-pyridyl)-3-phenylurea
Vzorec: C₁₂H₁₀ClN₃O
Bod tání: 165…170 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00059898
CAS číslo: 68157-60-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 177 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %