Tisk…

Docetaxel 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

456260010 456262500
ACRO456260010EA 23790 CZK
ACRO456260010 ACRO456262500
Docetaxel 98%
Docetaxel
Vzorec: C₄₃H₅₃NO₁₄
Bod tání: 186…192 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00800737
CAS číslo: 114977-28-5

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 %
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR