Tisk…
Rosuvastatin calcium salt 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
456230010 456232500
ACRO456230010EA 11110 CZK
ACRO456230010 ACRO456232500
Rosuvastatin calcium salt 98%
Rosuvastatin calcium salt
Vzorec: C₂₂H₂₇FN₃O₆S·¹/₂Ca
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04112702
CAS číslo: 147098-20-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %