Tisk…

2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid 97%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

457350010 457350050
ACRO457350010EA 6880 CZK
ACRO457350010 ACRO457350050
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid 97%
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₇NO₃
MW: 141,13 g/mol
Bod tání: 229…231 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06011090
CAS číslo: 2510-37-4

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 225 to 235 °C
HPLC ≥96 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR