Tisk…
N-Formyl-L-proline 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: N-For-Pro-OH, (S)-1-Formylpyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-1-Formyl-2-pyrrolidinecarboxylic acid
456420010 456420050
ACRO456420010EA 2600 CZK
ACRO456420010 ACRO456420050
N-Formyl-L-proline 97%
N-Formyl-L-proline
Vzorec: C₆H₉NO₃
MW: 143,14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037321
CAS číslo: 13200-83-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 9.39 to 10.17 % N
Specific optical rotation -115° to -130° (20°C, 589 nm) (c=0.8 in EtOH)