Tisk…
Oleanolic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
456120050 456120250
ACRO456120050EA 2630 CZK
ACRO456120050 ACRO456120250
Oleanolic acid 97%
Oleanolic acid
Vzorec: C₃₀H₄₈O₃
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00064914
CAS číslo: 508-02-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 %
HPLC ≥96.0 %