Tisk…
1,3-Benzenedithiol 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
456100010 456100050
ACRO456100010EA 2450 CZK
ACRO456100010 ACRO456100050
1,3-Benzenedithiol 95%
1,3-Benzenedithiol
Vzorec: C₆H₆S₂
Bod varu: 128…129 °C (21hPa)
Bod tání: 24 °C
Hustota: 1,24 g/cm³
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004842
CAS číslo: 626-04-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %