Tisk…
1,10-Phenanthroline-5,6-dione 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
456080010 456080050
ACRO456080010EA 5190 CZK
ACRO456080010 ACRO456080050
1,10-Phenanthroline-5,6-dione 98%
1,10-Phenanthroline-5,6-dione
Vzorec: C₁₂H₆N₂O₂
MW: 210,19 g/mol
Bod tání: 257…258 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014473
CAS číslo: 27318-90-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 255 to 260 °C
HPLC ≥96.0 %