1,4-Cineole 85%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
456060250
456061000
ACRO456060250EA
1270
CZK
ACRO456060250
ACRO456061000
1,4-Cineole 85%
1,4-Cineole
Vzorec:
C₁₀H₁₈O Bod varu: 65 °C (21hPa) Bod tání: –46 °C Hustota: 0,887 g/cm³ Bod vzplanutí: 47 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00209502 CAS číslo: 470-67-7 UN: 1993 ADR: 3,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4450 to 1.4560 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥80 % |