Tisk…
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-pyrazole
456030010 456030050
ACRO456030010EA 2890 CZK
ACRO456030010 ACRO456030050
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine 97%
(1-Methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
Vzorec: C₅H₉N₃
MW: 111,15 g/mol
Bod varu: 140 °C (8 mmHg)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03419808
CAS číslo: 863548-52-1
UN: 2735
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.5 %
GC ≥96.0 %