2-(Methylsulphonyl)phenol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
455750010
455750050
ACRO455750010EA
3720
CZK
ACRO455750010
ACRO455750050
2-(Methylsulphonyl)phenol 98%
2-(Methylsulphonyl)phenol
Vzorec:
C₇H₈O₃S Bod tání: 88…90 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00127516 CAS číslo: 27489-33-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 87 to 92 °C |
HPLC | ≥97.5 % |